Learn More
Pinzette sterilizzabili in autoclave in POM
Polyoxymethylene (POM) construction. Azlon™ POM Autoclavable Tweezers are suitable for multiple applications.
11.60€ - 17.40€
Specifica
Stile punta | Round |
---|---|
Product Type | Tweezers |
Da utilizzare con (applicazione) | For secure handling of samples |
Quantità | Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12033984
|
Azlon
TWY264 |
18.0 cm |
11.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12043984
|
Azlon
TWY266 |
25.0 cm |
17.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Polyoxymethylene (POM) construction. Azlon™ POM Autoclavable Tweezers are suitable for multiple applications.
- High quality, autoclavable tweezers
- Contains rounded ends
- Fine tooth grips for secure handling of samples
Specifica
Round | |
Tweezers | |
For secure handling of samples | |
Ea. |