Learn More
Contec™ Panni Polywipe-C
Riducono l’uso di solventi e massimizzano il controllo e la coerenza del processo nelle applicazioni di pulizia generiche e critiche. I panni Polywipe-C Contec™ sono saturati con 100% IPA o 70% isopropanolo/30% acqua deionizzata.
Marca: Contec™ PSCS0012
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I panni leggeri sono realizzati con bordi sigillati a laser e sono lavati e saturati negli ambienti Contec di classe ISO 4 per livelli molto bassi di particelle, fibre e residui estraibili
- Il panno testurizzato è efficace e pulisce le superfici senza graffiare
- Realizzati in 100% poliestere lavorato a maglia testurizzato
- Saturati con 100% IPA o 70% isopropanolo/30% acqua deionizzata
- Riducono i COV associati all’IPA
- La busta richiudibile preserva l'igiene e i livelli di saturazione del solvente
Specifica
Panno | |
30 cm | |
30 cm | |
Monouso | |
Ideal for cleaning tools, instruments and other equipment | |
70% IPA/30% DI water |
12 pollici | |
12 pollici | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
30 x 30 cm (12 x 12 pollici) | |
1-ply | |
Non sterile |