Learn More
Contec™ Panni Polywipe-C
Polywipe-C Wipes are made from a standardweight 100% knitted polyester that is knife cut to create a soft edge.
568.86€
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
16574970
Vedere i documenti
Contec™
PC-99B/150
150/Bag, 10 Bags/Cs.
568.86€
pezzi 1500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Soft edge is ideal for use on surfaces which are vulnerable to scratching. The wipe is chemical resistant and exceptionally low in particles and extractable residue making it ideal for critical cleaning. The wipes are laundered and packed in an ISO Class 4 cleanroom.
Features & Benefits
  • Recommended for ISO Class 5-8 environments
  • Soft edge is ideal for use on surfaces which are vulnerable to scratching
  • Low in both particles and extractables to reduce possibility of contamination
  • Good sorbency makes it compatible with many solvents
  • Abrasion and chemical resistant
Specifica
Specifica
Panno
23 cm
23 cm
Non sterilizzabile in autoclave
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Non sterile
9 in.
9 pollici
Poliestere
Monouso
1-ply