Learn More
Contec™ Panni Polywipe-C Heatseal
Per la pulizia delle superfici interne degli strumenti di lavorazione e di altre superfici sensibili in ambienti critici. I panni Polywipe-C Heatseal Contec™ sono adatti per operazioni di pulizia generiche e sono disponibili in diversi formati e quantità.
81.90€ - 585.00€
Specifica
Product Type | Panno termosaldante |
---|---|
Materiale | Poliestere |
Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
Monouso | Monouso |
Strato | 1-ply |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11912445
![]() |
Contec™
PCHS-99 |
23 x 23 cm (9 x 9 pollici) | 150 panni/sacchetto | N/A | |||||
15942080
![]() ![]() |
Contec™
LWCS0027 |
23 x 23 cm (9 x 9 pollici) | 300 panni/sacchetto |
401.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15606996
![]() ![]() |
Contec™
PCHS-1212 |
30 x 30 cm (12 x 12 pollici) | 75 panni/sacchetto |
585.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 09-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- I panni sono realizzati in 100% poliestere a maglia interblocco
- Adatto per operazioni di pulizia generiche
- Il tessuto non abrasivo e morbido pulisce senza graffiare
- I panni sono tagliati a laser, con fibre sigillate sul bordo
- Resistente agli agenti chimici
- Buona assorbenza con solventi
- La forma esagonale consente di riconoscere facilmente i panni per uso critico
- Contenuto estremamente basso di particelle e fibre
Specifica
Panno termosaldante | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
1-ply |
Poliestere | |
Monouso |