Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, 24 Gauge
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
58.45€ - 458.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | -28°C to +221°C |
Tipo | Thermocouple Wire |
Isolamento | Polyvinyl |
Temperatura (sistema imperiale) | -18.4°F to +429.8°F |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11825885
|
Digi-Sense
08541-12 |
30 m |
58.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11705529
|
Digi-Sense
08542-12 |
300 m |
458.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Specifica
ANSI | |
Thermocouple Wire | |
-18.4°F to +429.8°F |
-28°C to +221°C | |
Polyvinyl |