Learn More
Polyvinyl Alcohol, Fully Hydrolyzed, 99.0 to 99.8%, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15547744 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinyl Alcohol
Nota nome Fully Hydrolyzed
CAS 9002-89-5
Formula molecolare (C2H4O)n
Numero MDL MFCD00081922
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Quantità 1 kg
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
IUPAC Name ethenol
Molecular Weight (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Peso formulazione 77,000 to 79,000
Punto d'infiammabilità 79.00°C
Percent Purity 99.0 to 99.8%
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle