Learn More
Polyurethane Seats
240.72€ - 245.82€
Specifica
Regolabile | Height |
---|---|
Diametro (sistema metrico) seduta | 610 mm |
Materiale del telaio | PVC |
Tipo di cornice | 5 Branches |
Altezza (sistema metrico) | 603 to 858 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11947664
|
mb2
AP9B3D1NE3 |
Ideal for use dorsal or ventral position to work above the mattress | N/A | N/A | N/A | ||||
11922935
|
mb2
AP9B3D1NE2 |
N/A | N/A | N/A | |||||
Specifica
Height | |
PVC | |
603 to 858 mm | |
Seat |
610 mm | |
5 Branches | |
1 Ea. | |
Polyurethane |