Learn More
mb2 Swivel Antistatic Work Chair in Polyurethane - Permanent Contact
Codice prodotto. 13406339
Click to view available options
Capacità:
Wheels
Dimensione della confezione:
Pezzo
Swivel antistatic work chair in polyurethane, Asynchronous mechanism, standard gas lift with castors
  • Antistatic work chair
  • Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Gas height adjustment
  • Antistatic double rotating self-braking castors
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Specifica
Product Type ESD Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Ergonomic
Altezza (sistema metrico) 560 mm
Capacità Wheels
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 400 to 530 mm
Peso (sistema metrico) 12.50 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Desk Height