Learn More
Cole-Parmer™ Tappo a chiusura ermetica a distacco rapido in plastica polisulfone
Easy thumb-latch disconnection
Marca:  Cole-Parmer™ 31311-78
Codice prodotto. 11720219
  • 40.10€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 17-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Simply Press the thumb latch to disconnect coupling halves.
Specifica
Specifica
Polisolfone
Confezione da 5
Tappo a chiusura ermetica a distacco rapido in plastica
°
Da –40 a 148 °C