Learn More
Brand™ Piastre per pesatura in polistirene
In polistirene ad alto impatto. Le piastre quadrate BRAND™ in polistirene, con un design piatto e leggero, sono ideali per la pesatura. Antistatiche. Lo spessore delle pareti è di circa 0.2 mm.
40.85€ - 163.00€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Forma | Quadrato |
Tipo | Piastra per pesatura |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la pesatura |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10449332
|
Brand™
155542 |
100 mL | 84 mm | 84 mm | 24 mm |
74.70€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10375231
|
Brand™
155544 |
250 mL | 140 mm | 140 mm | 21 mm |
163.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10739011
|
Brand™
155540 |
7 mL | 44 mm | 44 mm | 7 mm |
40.85€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||
Descrizione
- In polistirene antiurto.
- Antistatiche.
- Design piatto e leggero.
- Ideali per la pesatura
- Spessore delle pareti di circa 0.2 mm.
Specifica
Piatto | |
Quadrato | |
Ideale per la pesatura |
Polistirene | |
Piastra per pesatura | |
0.2 mm |