Learn More
Sterilin™ Polystyrene Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes. These shallow dishes maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
Marca:  Sterilin™ 90032-17
95.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12077572
  • 98.80€ / pezzi 600
Spedizione stimata: 15-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
  • Ideal for use in automatic plate pourers
  • For in vitro use only
  • Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polistirene
Aseptically Manufactured
600 Case
14.1 mm
Round
Piastra di Petri
3
90 mm