Learn More
Socorex™ Polystyrene Multichannel Round Bottom Reservoirs
Microplate format enables use with automated or robotic pipetting devices.
137.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 48 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Tipo Multichannel Reservoir
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Canali Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Canali Prezzo Quantità e disponibilità  
15560754
Vedere i documenti
Socorex™
330.08XL
8
137.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
15580754
Vedere i documenti
Socorex™
330.12XL
12
137.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polystyrene construction
  • Each channel has a rounded bottom
  • Total capacity 48mL
  • Good bench stability
  • Perfect combination with multichannel pipettes
Specifica
Specifica
48 mL
Polystyrene
Non-sterile
Multichannel Reservoir