Learn More
Cole-Parmer™ Piastre per pesata esagonali in polistirene
Use these weighing dishes with balances, microwave moisture analyzers and hundreds of other sample handling applications. Hexagonall Polystyrene Weighing Dishes are designed to flex for weighing, dispensing, or pouring liquids or solids. Flat bottom resists tipping.
91.60€ - 174.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Polistirene |
Forma | Esagonale |
Tipo | Piastra per pesatura antistatica |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11807232
|
Cole-Parmer™
01018-10 |
20 mL |
91.60€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11817232
|
Cole-Parmer™
01018-12 |
50 mL |
104.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11837232
|
Cole-Parmer™
01018-16 |
350 mL |
174.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11827232
|
Cole-Parmer™
01018-14 |
200 mL |
154.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Translucent anti-static, polystyrene
- Resistant to most dilute acids, aqueous solutions and alcohol bases
- General purpose sample holders
- Unique hexagonal design for non-slip handling and pouring
- Disposable
- Biologically inert
Specifica
Flat | |
Polistirene | |
Piastra per pesatura antistatica |
Sì | |
Esagonale | |
Per la pesatura, l'erogazione o il travaso di liquidi o solidi |