Learn More
Kartell™ Rack per asciugatura in polistirene
Supporto a 72 posizioni per vetreria con imboccature grandi da 15 mm. I rack per asciugatura in polistirene Kartell™ offrono una soluzione robusta, duratura e regolabile per asciugare la vetreria da laboratorio.
Marca: Kartell™ 0021300
163.96 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Features 72 place support that can accomodate items with neck bore in excess of 15mm. Kartell™ Polystyrene Drying Racks deliver a sturdy, durable and adjustable solution for drying items in the laboratory.
- La piastra posteriore in polistirene antiurto stampata garantisce resistenza e previene decomposizione, macchie e ruggine
- I ganci a piolo ravvicinati eliminano la possibilità di perdite e potenziali pericoli biologici conseguenti
- Il canale di gocciolamento senza giunzioni raccoglie i rifiuti e li scarica attraverso un tubo di drenaggio fornito
- 72 ganci a pressione forniti, facilmente rimovibili per consentire la pulizia o per consentire la sistemazione di articoli dalle forme irregolari
- Ganci di ricambio disponibili
- I rack possono essere uniti con appositi raccordi forniti per creare un ulteriore spazio di essiccazione
Specifica
Kit di montaggio, tubo di drenaggio e dima di fissaggio | |
Polistirene | |
Supplied discharging tube: I.D.: 11mm, O.D.: 13mm | |
1 ciascuno | |
0.2 kg |
Scarico | |
72 pegs accomodate items with neck bore in excess of neck bore in excess of 15mm, 6mm pegs (included) accomodate small diameter items, pegs can be removed to accomodate differently shaped objects | |
1 ciascuno | |
450L x 110D x 630mmH |