Learn More
Polysorbate 20, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548264
Click to view available options
Quantità:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Steel Drum
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polysorbate 20
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 148.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.11kg
IUPAC Name 2-[2-[3,4-bis(2-idrossietossi)ossolan-2-il]-2-(2-idrossietossi)etossi]etil dodecanato
Grado Multi-Compendial/NF