Learn More
Camlab™ Rack per provette in polipropilene
dietro preventivo
Specifica
Product Type | Rack per provette |
---|---|
Capacità | Microtubes (0.5 and 2.0 mL) |
Materiale | Polypropylene |
Posizioni | 96 and 48 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provette per PCR e microcentrifuga |
Specifica
Rack per provette | |
Polypropylene | |
Per provette per PCR e microcentrifuga | |
21 mm |
Microtubes (0.5 and 2.0 mL) | |
96 and 48 | |
1 ciascuno |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto