Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Macinatore di tessuti in polipropilene
L'omogeneizzatore di tessuti in polipropilene omogeneizza in modo efficiente tessuti e cellule in provette per microcentrifuga, centrifuga e macinazione.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F19921-0001
Codice prodotto. 10313385
  • 31.50€ / pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Punta a cono rastremata da 8.2 mm (0.33 pollici) fino a 2.9 mm (0.12 pollici) con una lunghezza di 19.8 mm (0.78 pollici) con estremità arrotondata
  • Diametro asta: 4.7 mm (³⁄₁₆ pollici)
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
Macinatore di tessuti in polipropilene
Bianco
21 cm
Provette per microcentrifuga, centrifuga e macinazione
Polipropilene
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Macinatore di tessuti in polipropilene > Capacity: 1.5mL