Learn More
Masterflex™ Raccordo a compressione con connettore a T in polipropilene
Connect rigid tubing systems with these tee connectors. Polypropylene Tee-Connector Compression Fittings form a tight seal and withstand higher pressures than barbed fittings.
37.15€ - 177.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Quantità confezione | 10 Pack |
Pressione massima | 220 psi |
Max. Operating Temperature (Metric) | 100°C |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11781889
|
Masterflex™
06382-40 |
1/2 in. tubing O.D. |
177.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11761759
|
Masterflex™
06382-10 |
1/4 in. tubing O.D. | N/A | ||||||
11751759
|
Masterflex™
06382-05 |
1/8 in. tubing O.D. | N/A | ||||||
11791879
|
Masterflex™
06382-30 |
3/8 in. tubing O.D. | N/A | ||||||
Descrizione
Assemble fittings to tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.- Excellent chemical resistance
- Rated to 220 psi maximum at 25 °C
- Usable from 0 to 100 °C
- Sterilization: Ethylene Oxide (ETO)
Specifica
Polypropylene | |
10 Pack | |
100°C |
0°C | |
220 psi | |
Compression Fitting |