Learn More
Cole-Parmer™ Coperchi per contenitori di stoccaggio in polipropilene
Use these lids for sample containers 06100-12 and 06100-14. Cole-Parmer™ Polypropylene Storage Container Lids and containers are chemical resistant to acids bases and most organic solvents.
Marca: Cole-Parmer™ 06100-16
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 500 lids per case
- Made of polypropylene (PP)
- Resist most chemicals
- Containers sold separately
Specifica
500/Cs. | |
Coperchio per contenitore per conservazione | |
Polipropilene | |
Contenitori di campioni 06100-12 e 06100-14 |