Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Temperature resistant from -80° up to +100°.
Marca: Fisherbrand™ 12 21 2589
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
- Includes cover
- Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
- 16 cavities
- Stackable for efficient storage
Specifica
Green |