Learn More
VITLAB™ Imbuti per giunto standard in polipropilene
I giunti per collo favoriscono il riempimento delle fiasche per reazione a collo multiplo. Gli imbuti per giunto standard in polipropilene VITLAB™ sono trasparenti e appiattiti lateralmente per inserirsi esattamente nei giunti per collo standard in modo da garantire un riempimento facile e veloce. Disponibili per numerosi formati standard di collo.
34.30€ - 56.00€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il riempimento di reagenti liquidi o in polvere in una fiasca di reazione con una reazione in corso |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiasche a collo multiplo e a collo singolo con giunti standard |
Product Type | Imbuti per giunto standard |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Descrizione | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Descrizione | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12826533
|
VITLAB™
70494 |
40mm | 17 mm | Thread size: NS 14/23 | 75 mm |
41.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
13355201
|
VITLAB™
70594 |
50 mm | 23 mm | Thread size: NS 19/26 | 95 mm |
56.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
13365201
|
VITLAB™
70694 |
75 mm | 30 mm | Thread size: NS 29/32 | 135 mm |
34.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Suitable for the filling of liquid or powdered reagents into a reaction flask during a reaction- Laterally flattened for use with multi-neck flasks
- Suitable for standard joint necks of various sizes
- Transparent material for easy monitoring of filling progress
- Constructed of durable polypropylene
- Chemically resistant for use with liquid or powdered reagents
- Temperature resistant and autoclavable
- FDA-grade quality
Specifica
Polipropilene | |
Adatto per il riempimento di reagenti liquidi o in polvere in una fiasca di reazione con una reazione in corso | |
Imbuti per giunto standard |
Trasparente | |
Fiasche a collo multiplo e a collo singolo con giunti standard |