Learn More
Gilac™ Airtight Refrigerator Boxes
Airtight Refrigerator Boxes provide excellent for flavor preservation and protection from outside odors.
4.50€ - 14.15€
Specifica
Certificazione/Conformità | Food Contact Compliance |
---|---|
Colore chiusura | White |
Materiale chiusura | LDPE |
Tipo di chiusura | Airtight Lid |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11794306
|
Gilac™
G602020 |
0.6 L |
4.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11704926
|
Gilac™
G602220 |
2.5 L |
14.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- 75 mm high
- Available in different widths
- Contents are visible and recognizable
- Flexible, airtight lid provided
- Manufactured from polypropylene
Specifica
Food Contact Compliance | |
LDPE | |
Clear | |
Rettangolare | |
Storage Box | |
-4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F | |
75 mm |
White | |
Airtight Lid | |
Polypropylene | |
Food Storage | |
Stackable | |
-20°C to +90°C (Container), -15°C to +60°C (Lid) | |
3 in. |