Learn More
Grant Instruments™ Polypropylene Spheres
Pack of 300 polypropylene spheres
Marca: Grant Instruments™ PS20
117.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Pack of 300 polypropylene spheres
Useful alternative to a lid, minimises evaporation and heat loss whilst allowing easy access to vessels in the bath; particularly useful for tall vessels
Specifica
Bath Accessories | |
Polypropylene |