Learn More
BRAND™ Tappi a vite in polipropilene
In polipropilene. I tappi a vite in polipropilene BRAND™ sono disponibili in diversi formati. Anelli antigoccia venduti separatamente.
Marca: BRAND™ 130326
1.94 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from polypropylene.
- Replacement and spare screw caps for laboratory bottles available in a variety of sizes.
- Pouring rings sold separately.
Specifica
Blu | |
Confezione da 100 | |
Sì | |
Tappo a vite |
Polipropilene | |
GL 80 | |
Larga | |
For use with wide-neck bottles |