Learn More
Buerkle™ Raschietto in polipropilene
Raschietti per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, alimenti e bevande, chimiche, industriali, agricole, di campionamento e veterinarie. Raschietti in polipropilene Buerkle™ disponibili in diverse misure con differenti additivi per numerose applicazioni.
Marca: Buerkle™ 8300-4001
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Anti-static
- Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
- The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight
Specifica
Raschietto | |
Sì | |
Monopezzo | |
Per l'industria | |
75 mm |
Polipropilene | |
Fissa | |
Verde | |
205 mm |