Learn More
Cole-Parmer™ Raccordi a sgancio rapido in polipropilene
Eliminate virtually any loss of product with this leak-free fitting. Colder™ Quick-Disconnect Fittings available in a variety of materials and configurations and feature excellent chemical resistance.
Marca:  Cole-Parmer™ 31603-31
Codice prodotto. 11769619
  • 33.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For a complete fitting, order one body and one insert. All bodies will mate with inserts to make a fitting that will work for multiple applications.
  • Less than 0.10mL spillage
  • One-hand operation
Specifica
Specifica
Polypropylene
1 Each
Raccordo ad attacco rapido
3/8 in. tubing I.D.
Fuoriuscite inferiori a 0.10 ml