Learn More
Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar is autoclavable and includes a pivot ring.
3.50€ - 35.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
---|---|
Colore | White |
Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
Forma | Octahedral |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16205821
|
Cowie Technology™
001.513.10 |
13 mm | 10 mm |
12.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16255821
|
Cowie Technology™
001.528 |
28 mm | 8 mm |
17.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10417942
|
Cowie Technology™
001.564 |
64 mm | 10 mm | N/A | |||||
16295821
|
Cowie Technology™
001.564.8 |
64 mm | 8 mm |
35.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10527601
|
Cowie Technology™
001.538 |
38 mm | 8 mm | N/A | |||||
Descrizione
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Octahedral PTFE Stir Bar is autoclavable and includes a pivot ring.
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Le superfici piatte forniscono una maggiore azione di miscelazione
- Tutte dispongono di perni centrali ad anelli
- Magneti AlNiCo-V con involucro in PTFE
- Autoclavabile
Specifica
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
White | |
Octahedral |