Learn More
Mutexil™ Coprimaniche di protezione in polietilene
Use Mutexil™ Polypropylene Protection Sleeves for general purposes over sleeves when environmental safety and sterility requirements dictate.
57.00€ - 58.00€
Specifica
Product Type Coprimaniche per uso generico
Materiale Polyethylene
Monouso
Lunghezza (sistema metrico) 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11775453
Vedere i documenti
Mutexil™
3322050
Transparent
58.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-06-2025
Aggiungi al carrello
11765453
Vedere i documenti
Mutexil™
3322048
Bianco
57.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With elastics at both ends
  • Length: 40cm
  • White, Transparent, or Blue
Specifica
Specifica
Coprimaniche per uso generico
20 mm
Polyethylene
40 mm