Learn More
Cole-Parmer™ Fiala TOC sottoposta a pulizia preliminare in polipropilene
Use these vials for cleanroom applications. Cole-Parmer™ EPA Pre-Cleaned TOC Vials are manufactured from clear borosilicate class and include attached white polypropylene hole cap and PTFE/silicone septa.
Marca:  Cole-Parmer™ 03756-20
497.38 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12137770
  • 545.00€ / pezzi 80
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Certified and traceable as associated with “Good Manufacturing Practices” (GMP)
  • Includes Certificate of Analysis
  • Packaged in an anti-static c-slotted plastic case
  • Cleaned and certified for Total Organic Carbon (TOC) to <10ppb.
Specifica
Specifica
Vetro borosilicato/PTFE/tappo in PP con setto in silicone
40 ml
Confezione da 80