Learn More
Brand™ Polypropylene Powder Funnels, 23mm Stem
Constructed of durable, lightweight polypropylene. Brand™ Polypropylene Powder Funnels are an excellent option for the transfer of samples without flow rate restrictions.
Marca:  Brand™ 148030
Codice prodotto. 12035302
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With short, wide stem
  • Provides excellent resistance against thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100mm
Polypropylene
Translucent
20/Pk.
25mm
Autoclavable
23mm
Powder funnel