Learn More
Gilson™ CARROUSEL™ Pipette Stand
Specially designed for single and multichannel models, the CARROUSEL™ Pipette Stand is robust and stable due to its heavy base.
Marca: Gilson™ F161411
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene/polycarbonate construction
- Holds up to 7 Gilson single or multichannel pipettors
- Supplied as pack of 8 stands
Specifica
Polycarbonate/Polypropylene | |
Pipette Stand | |
8 Pk. |
CARROUSEL | |
Gilson Pipette |
Titolo del prodotto
Gilson™ CARROUSEL™ Pipette Stand > CARROUSEL™ Pipette Stand; Quantity: 8 Carrousel Units