Learn More
Fisherbrand™ Puntale per pipetta naturale in polipropilene
Per un pipettaggio semplice e sicuro anche con le applicazioni più delicate. I puntali per pipette Fisherbrand™ in polipropilene naturale sono perfetti per pipette manuali o elettroniche, mono o multicanale.
11.40€ - 29.70€
Specifica
Colore Naturale
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11557452
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB34591
1 - 250 μl
11.60€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
11597442
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB34541
1 - 200 μl
11.55€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11567452
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB34601
1 - 300 μl
29.70€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11587452
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB34621
200 - 1000 μl
11.40€
pezzi 1000
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11597452
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB34631
250 - 1000 μl
22.60€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
11507462
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB34641
500 - 2500 μl
12.15€
pezzi 250
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In polipropilene di alta qualità
  • Aderenza perfetta grazie al cono a inserimento preciso
  • Manipolazione ottimale grazie alla forma stabile
  • Prodotto autoclavabile
  • Garantito esente da polveri grazie al particolare trattamento di ionizzazione
  • Disponibile presterilizzato o non sterile
  • Trasparenza eccellente dovuta all'elevata qualità delle superfici
  • Minima umidità residua dovuta alla qualità controllata delle materie prime
  • Eccellente accuratezza volumetrica grazie alla precisione del foro del puntale
  • Volumi del puntale definiti in base alle attività più comuni
  • Puntali Aeroject™ con filtri speciali in PE-HD idrofobico
  • Barriera contro gli aerosol e protezione dalla contaminazione
  • Indicati per tutti i tipi di pipetta utilizzati più comunemente
Specifica
Specifica
Naturale
Autoclavable
Polipropilene