Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Miniature Check Valve
Install these check valves in any position. Polypropylene Miniature Check Valves are ideal for use with liquids and gases for pressure or vacuum applications. Valves require 1 psi back pressure for a tight seal.
Marca:  Cole-Parmer™ 98553-10
Codice prodotto. 11823843
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breaking pressure is 0.18 psi, closing pressure is 0.014 psi
  • °
Specifica
Specifica
Tube Diameter: 3.2 mm
Transfer of liquids or gases under pressure or vacuum
1 Each
Miniature Check Valve
Polipropilene
°
°