Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack di stoccaggio in polipropilene per microprovette
Per un’organizzazione immediata delle provette per test per microcentrifuga in qualsiasi laboratorio
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0004
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I rack con codifica a colori consentono una facile identificazione di specifiche procedure da laboratorio o dei vassoi dei singoli tecnici
- Ciascun pozzetto è numerato per una facile identificazione del campione
- Prodotto autoclavabile e idoneo per il congelamento
- Eccellente per l'impiego sul banco da lavoro, la conservazione o il trasporto di campioni
- Possibilità di scelta tra 12 colori, compreso il colore naturale e confezioni assortite
- Capacità: contiene 80 provette da microcentrifuga con tappo a vite con una capacità massima di 2.0 ml in array 16 x 5
Specifica
Rack, conservazione di microprovette | |
Verde | |
Polipropilene | |
5/conf. | |
26.7 cm | |
22.9 cm | |
12.7 cm |
Sì | |
Provette da 2 ml | |
80 | |
10.5 x 9 x 5 in (26.7 x 22.9 x 12.7 cm) | |
10.5 pollici | |
9 in | |
5 in |