Learn More
Masterflex™ Polypropylene Male Pipe Adapter Elbow Connector Barbed Fitting
27.75€ - 32.25€
Specifica
Materiale Polypropylene
Quantità confezione 10 Pack
Include NPT male pipe adapter elbow connector; ETO or gamma sterilization
Product Type Barbed Fitting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
11720319
Vedere i documenti
Masterflex™
40610-55
1/8 NPT Thread x 3/8 in. tubing I.D.
32.25€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
11730329
Vedere i documenti
Masterflex™
40610-43
3/8 NPT Thread to 1/2 in. tubing I.D.
27.75€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Specifica
Polypropylene
10 Pack
NPT male pipe adapter elbow connector; ETO or gamma sterilization
Barbed Fitting