Learn More
Brand™ Low Form Polypropylene Graduated Beakers
With good temperature and chemical resistance, these beakers are excellent for general laboratory use.
12.90€ - 84.50€
Specifica
Colore | High clarity |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Scale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Scale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15327884
|
Brand™
87804 |
25 mL | Embossed Scale | ||||||
15300454
|
Brand™
87608 |
100 mL | Blue Printed Scale |
28.05€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15357884
|
Brand™
87812 |
250 mL | Embossed Scale | ||||||
15330454
|
Brand™
87612 |
250 mL | Blue Printed Scale |
17.85€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15387884
|
Brand™
87816 |
500 mL | Embossed Scale | ||||||
15397884
|
Brand™
87818 |
600 mL | Embossed Scale | ||||||
15357864
|
Brand™
87620 |
1000 mL | Blue Printed Scale |
36.70€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15307894
|
Brand™
87820 |
1000 mL | Embossed Scale | ||||||
15347894
|
Brand™
87826 |
5000 mL | Embossed Scale | ||||||
Descrizione
- With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
- Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
Specifica
High clarity | |
Becher | |
Sì |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Low Form |