Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti graduati in polipropilene autoclavabili Kartell™ forniscono una soluzione economica e sicura per l'agitazione, la miscelazione e l'erogazione di liquidi in laboratorio.
Marca: Kartell™ 0182300
Descrizione
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
- Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C for 10 minutes
- Withstands 100°C of continuous work
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Specifica
Semitrasparente | |
100 ml | |
Adatto per il contatto con gli alimenti | |
5 mL | |
100 °C | |
Sì | |
ISO 7056 - 1981 (E) e BS 5404 Parte 1 |
51 mm | |
PTFE (polipropilene) | |
72 mm | |
Confezione da 12 | |
Becher | |
Sì | |
Basso |