Learn More
Equip Labo™ Polypropylene Laundry Gress Furniture
1680.00€ - 3110.00€
Product Code | Brand | Width (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Width (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
12537806
|
Equip Labo™
8452 |
600 mm |
2010.00€
Each |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12575326
|
Equip Labo™
8505 |
600 mm |
1680.00€
Each |
Estimated Shipment: 13-08-2025
Log in to see stock. |
|||||
12518345
|
Equip Labo™
8533 |
150 cm |
3110.00€
Each |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12505746
|
Equip Labo™
8461 |
900 mm |
1765.00€
Each |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
Polypropylene | |
Laundry Gress Furniture |