Learn More
BRAND™ Polypropylene Jar with Push-On Lid
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
80 mL
Descrizione
- Push-on lid included
- Clear
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 80 mL |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Closure Included | Sì |
Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
Diametro (sistema metrico) | 75 mm |
Tipo di chiusura | Push-on Lid |