Learn More
Kartell™ Rubinetti d'arresto in polipropilene/HDPE
Designed for liquids and gases under low pressure or low vacuum.
Marca:  Kartell™ 0037600
Codice prodotto. 10603282
  • 19.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • HDPE body interfaces with polypropylene tap
  • Operating pressure 0.5 bar
Specifica
Specifica
10.9 mm
Polipropilene e HDPE, HDPE
Nominal O.D.: 13 mm