Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio VITsafe™ con imboccatura ampia, in LDPE trasparente
Codice prodotto. 15732076
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Acetonitrile
Distilled Water
Ethanol
Ethyl Acetate
Isopropanolo
Methanol
Methyl Ethyl Ketone
Methylene chloride
N,N-dimetilformamide
Toluene
Con simboli di sicurezza duraturi e altre importanti informazioni stampati per la massima sicurezza in laboratorio. Le spruzzette con imboccatura larga Vitlab™ VITsafe™ sono caratterizzate da un tappo con sfiato con codifica a colori che permette la facile identificazione visiva del liquido.
  • Manufactured from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP
  • Complies in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
  • Imprinted with:
    • Material name in German, English, French and Spanish
    • Chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word
    • Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
  • Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube
  • The VENT-CAP design oprevents almost all static overpressure minimizing leakage or dripping
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale LDPE
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS)
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 166 mm
Chemical Label Acetone
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Sfiato