Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polipropilene con collo largo
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal stability. Kartell™ Polypropylene Graduated Wide Mouth Bottles has a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder samples.
2.00€ - 76.90€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
N. per confezione | 1 ciascuno |
Certificazione/Conformità | DIN 13316 e 168 |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Diametro (sistema metrico) interno collo | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Diametro (sistema metrico) interno collo | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10727195
|
Kartell™
0162300 |
100 ml | GL 32 | 24 mm | 20 ml |
2.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10205381
|
Kartell™
0162700 |
500 ml | GL 45 | 38 mm | Sì |
76.90€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10643092
|
Kartell™
0162900 |
1000 ml | GL 63 | 55 mm | Sì |
73.30€
pezzi 17 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11334435
|
Kartell™
0163100 |
2000 ml | GL 63 | 55 mm | Sì |
8.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal stability. Kartell™ Polypropylene Graduated Wide Mouth Bottles has a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder samples.
- Autoclavable
- Sturdy, rupture-proof bottle
- Long neck thread ensures leakproof closure
- Conforms to DIN 13316 and 168
- Suitable for foodstuff
Specifica
Polipropilene | |
DIN 13316 e 168 | |
Autoclavable |
1 ciascuno | |
Sì | |
Larga |