Learn More
Huenersdorf™ Becher graduato in polipropilene con manico e 2 scale
Huenersdorf™ Polypropylene Graduated Beaker with Closed Handle and 2 Scales have both injection-molded and blue-embossed scales. Graduations are marked in capacity-appropriate increments.
10.55€ - 53.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso nelle attività di laboratorio, in officina e domestiche |
Include | Con scala stampata a iniezione e scala in rilievo blu |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12055605
|
Huenersdorf™
935000 |
500 mL |
10.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12065605
|
Huenersdorf™
936000 |
1000 mL |
17.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12075605
|
Huenersdorf™
937000 |
2000 mL |
33.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12085605
|
Huenersdorf™
938000 |
3000 mL |
36.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12095605
|
Huenersdorf™
939000 |
5000 mL |
53.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Polypropylene beaker
- Graduated
- Blue embossed scale
- Injection molded scale
- Transparent
Specifica
Trasparente | |
Per l'uso nelle attività di laboratorio, in officina e domestiche | |
1 ciascuno | |
Sì |
Polypropylene | |
Con scala stampata a iniezione e scala in rilievo blu | |
Becher | |
Sì |