Learn More
Brand™ Becher graduato in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle for secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 204 mm |
Capacità (sistema metrico) | 5000 mL |
Materiale | Polypropylene |
Altezza (sistema metrico) | 270 mm |
Incrementi | 100 mL |
Quantità | 6/Pk. |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Graduated | Sì |
Scale | Blue Graduated Scale |