Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Supporto per imbuto in polipropilene
Il morsetto e il supporto per imbuti in plastica di polipropilene non corrosiva supportano imbuti di diverse dimensioni.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F18242-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L'anello esterno supporta imbuti con diametro massimo compreso tra 76 e 152 mm
- L'anello interno rimovibile contiene imbuti più piccoli con diametro massimo da 25 a 76 mm
- Include due boccole per aste di supporto con diametro da 12.7 o 9.5 mm
Specifica
Due boccole per aste di supporto del diametro di 12.7 mm (1/2 pollici) o di 9.5 mm (3/8 pollici). | |
Fare doppio | |
Per il fissaggio di imbuti da 25 mm a 152 mm |
Supporto per imbuto | |
Polipropilene |