Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm are highly resistant to heat and chemical attack.
112.00€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità | Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL) |
Materiale | Polypropylene |
Posizioni | 72 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15300440
![]() |
Fisherbrand™
HS27551D |
Magenta |
112.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15370430
![]() |
Fisherbrand™
HS27551A |
White |
112.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15380430
![]() |
Fisherbrand™
HS27551B |
Blue |
112.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15390430
![]() |
Fisherbrand™
HS27551C |
Green |
112.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from polypropylene.
- Offers good chemical and heat resistance (0 to 110°C)
- Not recommended for autoclaving
- Molded coordinates for tube orientation
- Stable design for use in water baths
- Flat labeling area for easier identification
Specifica
Test Tube Rack | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL) | |
72 | |
5 to 10mL test tubes | |
0°C to 110°C | |
104 mm | |
59 mm |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
Teardrop-shaped Openings | |
8/Pk. | |
104 x 202 x 59mm | |
202 mm | |
13 mm |