Learn More
Masterflex™ Polypropylene Female Luer Bulkhead Fitting
Marca:  Masterflex™ 45508-34
Codice prodotto. 15159014
  • 32.45€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 05-11-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Polypropylene
Ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing
Female Luer Bulkhead Fitting
Fits 1/4-28 UNF thread to 1/8 in. hose barb
25 Pack