Learn More
BRAND™ Polypropylene Desiccator Plate
Polypropylene construction. Can be used with either glass or plastic dessicators.
17.25CHF - 23.65CHF
Specifica
Product Type | Desiccator Plate |
---|---|
N. per confezione | 1 |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Desiccators |
Include | Spare Parts and Accessories |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10159800
|
BRAND™
66015 |
Nominal size 150 mm, Thickness 140 mm |
17.25CHF
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10550012
|
BRAND™
66025 |
Nominal size 200 mm, Thickness 190 mm |
23.61CHF
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10750802
|
BRAND™
66030 |
Nominal size 250 mm, Thickness 240 mm |
23.65CHF
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polypropylene construction
- For use with glass or plastic desiccators
- Central hole approx 20 mm dia.
- Small perforations approx 5 mm dia.
Specifica
Desiccator Plate | |
Polypropylene | |
Spare Parts and Accessories |
1 | |
For Desiccators |