Learn More
Buerkle™ Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors
Polypropylene Cylindrical 4-Way Hose Connectors to connect hoses. Useful for extending, connecting, branching, joining and repairing hoses in the laboratory.
11.00€ - 25.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Quantità confezione | 10/Pk. |
Resistance Properties | Up to 135°C Temperature-Resistant |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10575912
|
Buerkle™
8708-0004 |
3 to 5 mm |
11.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10359920
|
Buerkle™
8708-0006 |
5 to 7 mm |
12.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10782361
|
Buerkle™
8708-0008 |
7 to 9 mm |
16.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10723511
|
Buerkle™
8708-0010 |
9 to 11 mm |
18.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10689942
|
Buerkle™
8708-0012 |
11 to 13 mm |
20.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10578462
|
Buerkle™
8708-0014 |
13 to 15 mm |
25.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- PP, Temperature resistant up to +135 °C max.
- PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
- Sterilisable
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polypropylene | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Cylindrical X | |
135°C |
Autoclavable | |
10/Pk. | |
Sterilizable | |
Trasparente | |
4-Way Connector |