Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox without Printed Codes
Cryobox without cell codes printed are color-coded for easy identification.
Marca:  Tenak™ TE22294
Codice prodotto. 12499350
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of polypropylene
  • Can be used in temperatures as low as -90°C
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials
Specifica
Specifica
9 x 9 cells
Polypropylene
As low as -90°C
Yellow
Without printed codes